Wichtige Dokumente
900951
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50
Synonym(e):
PEG-PLGA, Polyethylene glycol, mPEG-b-PLGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
chunks
Qualitätsniveau
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 50:50
Mol-Gew.
PEG average Mn 5,000
PLGA Mn 10,000
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)