Wichtige Dokumente
900821
Imidazolium bromide
≥98%
Synonym(e):
Imidazole hydrobromide, Greatcell Solar®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
219-220 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Br.[nH]1cncc1
InChIKey
VWUCIBOKNZGWLX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)