Solarenergiematerialien
Unser vielfältiges Angebot an Solarmaterialien wurde entwickelt, um den Herausforderungen und Anforderungen der akademischen und industriellen Forschung gerecht zu werden. Wir bieten eine Vielzahl von Materialien an, darunter Perowskit, organische Vorläufermaterialien und druckbare Lösungen
Erfahren Sie mehr über:
Zugehörige Produktinformationen
- /language-masters/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/photovoltaics-and-solar-cells/opv-tutorial
- Ruthenium-based dyes for Dye-sensitized Solar Cells
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
- Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
- Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- Organic Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
- Metal Organic Frameworks (MOFs)
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
- Metal-Organic Frameworks in Energy
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
- Organic Photovoltaics in IoT, Architecture, and Wearables
Advances in OPV materials & device design; OPV technology as an energy source, enabling larger deployment of low-power, low-maintenance, & environmentally friendly hardware solutions is discussed.
Materialien für die Aktivschicht
In der Aktivschicht von Solarzellen findet die Energieumwandlung statt. Unser umfangreiches Angebot umfasst:
- Nicht-Fulleren-Akzeptoren (NFA): Sehr gut abstimmbar und hochkristallin
- Fulleren-Akzeptoren (FA): Verbessern die Lichtabsorption und Ladungstrennung
- Perowskit: Mit bemerkenswerten Umwandlungswirkungsgraden
- Titandioxid: Verbessert Elektronentransport und Stabilität
- Polymere Donatoren: Außergewöhnliche Vielseitigkeit und Effizienz
Zusätzlich zu den oben genannten Hauptmaterialien (Elektroden, Materialien für den Lochtransport, für den Elektronentransport und für die Aktivschicht) umfassen unsere umfassenden Workflow-Lösungen für die Solarzellenforschung auch Lösungsmittel und Chemikalien sowie Substrate und Tools für die Charakterisierung.
Materialien für den Elektronentransport
Ermöglichen einen effizienten Elektronentransport, Stabilität unter Betriebsbedingungen und Kompatibilität mit den Herstellungsverfahren, mit der Gerätearchitektur und mit den in der aktiven Schicht verwendeten Materialien. Wählen Sie aus organischen und anorganischen Varianten wie TiO2 (Titandioxid), ZnO (Zinkoxid), PCBM (Phenyl-C61-Buttersäuremethylester) und C60 (Fulleren).
Materialien für den Lochtransport
Für einen effizienten Lochtransport, Stabilität unter Betriebsbedingungen und eine einfache Integration in den Herstellungsprozess von Bauelementen stehen sowohl organische als auch anorganische Varianten wie Spiro-OMeTAD, Spiro-MeOTAD, PEDOT und PTAA zur Verfügung.
Elektroden
Wählen Sie aus einer Vielzahl von speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Optionen:
- Silber (Ag): Bekannt für hervorragende Leitfähigkeit und Stabilität
- ITO-basiert (Indium-Zinnoxid): Hohe Transparenz und gute Leitfähigkeit
- FTO-basiert (Fluor-dotiertes Zinnoxid): Bietet Transparenz bei außergewöhnlicher elektrischer Leitfähigkeit
- Kohlenstoff-Nanomaterial: Besitzt einzigartige Eigenschaften für optimierte Leistung