Wichtige Dokumente
900699
(tBu)2PPh Pd G4
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Leistungsmerkmale
generation 4
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
152-158 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)