Wichtige Dokumente
900472
(R)-TolBINAP Pd G4
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Leistungsmerkmale
generation 4
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C=C1)=CC=C1P(C2=CC=C(C)C=C2)C3=C(C4=C(P(C5=CC=C(C)C=C5)C6=CC=C(C)C=C6)C=CC7=C4C=CC=C7)C8=C(C=C3)C=CC=C8.C[NH+](C9=C(C=CC=C9)C%10=C%11C=CC=C%10)[Pd-]%11OS(C)(=O)=O
InChIKey
WKGRPDDVBKRQJX-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)