Merck
804851
Sigma-Aldrich
Mesyl[(tri-t-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H40NO3PPdS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
572.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
generation 3
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
157-162 °C (w/ decomp)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.CC(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H10N.C12H27P.CH4O3S.Pd/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;1-5(2,3)4;/h1-6,8-9H,13H2;1-9H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChIKey
ZLJAFHQENIQAOV-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)