Wichtige Dokumente
900378
Jasmonic-2,4,4-d3-(acetyl-2,2-d2) acid
with variable deuteration on OD, ≥97 atom % D, ≥97%
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥97 atom % D
Assay
≥97%
Form
liquid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1[C@]([2H])(C/C=C\CC)[C@@H](C([2H])(C(O[R])=O)[2H])CC1([2H])[2H]
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?