Wichtige Dokumente
489360
Ethylenglycol-13C2
99 atom % 13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-13 °C (lit.)
Dichte
1.148 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
231.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?