Wichtige Dokumente
900321
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 35:65, viscosity 1.5 dL/g
Synonym(e):
PLLA-PCL
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
chips or granules
Qualitätsniveau
Zufuhrverhältnis
lactide:caprolactone 35:65
Viskosität
1.5 dL/g
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)