Wichtige Dokumente
457620
Polyglycolid
inherent viscosity 1.4dL/g
Synonym(e):
PGA, Poly(glycolic acid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Zeitrahmen für den Abbau
6-12 months
Inhärente Viskosität
1.1-1.7 dL/g, 0.1 % (w/v) in hexafluoroisopropanol(25 °C)
Übergangstemp.
Tm 220-230 °C
Löslichkeit
hexafluoroisopropanol: soluble
Dichte
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChIKey
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Physikalische Eigenschaften
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?