900160
UV-Vis light curable resin
low viscosity
Synonym(e):
CPS1030 UV-Vis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid (colorless)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Viskosität
59 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Dichte
1.2 g/mL
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
- Cures rapidly to form a glassy, high modulus material.
- Excellent for use in applications requiring low viscosity, high hardness, and low shrinkage stress.
- Good for some spray coatings requiring no volatile organic compounds (VOCS).
- Non-yellowing.
- Low oxygen inhibition.
- Mechanical properties after curing:
Strength*: 24.6MPa
Elongation*: 6.1%
Tack free**: 25 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35 mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?