Wichtige Dokumente
900076
Vitamin K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonym(e):
Menaquinone-9-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white to yellow
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C/C(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C56H80O2/c1-42(2)22-14-23-43(3)24-15-25-44(4)26-16-27-45(5)28-17-29-46(6)30-18-31-47(7)32-19-33-48(8)34-20-35-49(9)36-21-37-50(10)40-41-52-51(11)55(57)53-38-12-13-39-54(53)56(52)58/h12-13,22,24,26,28,30,32,34,36,38-40H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,41H2,1-11H3/b43-24+,44-26+,45-28+,46-30+,47-32+,48-34+,49-36+,50-40+/i11D3,12D,13D,38D,39D
InChIKey
WCRXHNIUHQUASO-LLYLAFBMSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vitamin K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) is a deuterated vitamin K2 wherein C-5, C-6, C-7, C-8, and 2-methyl protons are replaced by deuterium.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?