Merck
900074
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-7)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonym(e):
Menachinon-7-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46D7H57O2
Molekulargewicht:
656.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
yellow
mp (Schmelzpunkt)
54 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C(C([2H])([2H])[2H])=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)=O
InChI
1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+/i9D3,10D,11D,30D,31D
InChIKey
RAKQPZMEYJZGPI-HRQALKRPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Vitamin K2, auch als Menachinon bekannt, ist ein polyisoprenoidsubstituiertes Naphthochinon. Menachinon-7 (MK-7) ist eine Unterart von Vitamin K2. Es ist in Tieren, Sojaprotein und fermentierten Produkten zu finden und wird hauptsächlich von Bakterien produziert.
Vitamin K2 (MK-7)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) ist ein deuteriertes Vitamin K2, bei dem die Protonen C-5, C-6, C-7, C-8 und 2-Methyl durch Deuterium ersetzt sind.
Anwendung
Vitamin K2 (MK-7)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) kann als interner Standard für stabile Isotope zur Interpretation von Daten in spezifischen biologischen Proben verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)
Production of menaquinone (vitamin K2)-7 by Bacillus subtilis
Sato T, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 91(1), 16-20 (2001)