Merck
737836
Sigma-Aldrich
Vitamin K3-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
2-(Methyl-d3)-1,4-naphthoquinone-3,5,6,7,8-d5, Menadione-d8
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11D8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
yellow to green
mp (Schmelzpunkt)
105-107 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
−20°C
−20°C
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C([2H])C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
MJVAVZPDRWSRRC-JGUCLWPXSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Vitamin K3-d8 (or menadione-d8) is a deuterated analog of vitamin K3. It is used as an internal standard for the quantification of vitamin K3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2