Merck
83062
Sigma-Aldrich
12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecansäure-tert.-butylester
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
3-[2-(2-(2-Hydroxyethoxy)-ethoxy)-ethoxy]-propionsäure-tert.-butylester, Triethylenglykol-O-propionsäure-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H26O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.34
Beilstein:
7638988
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.446
Dichte
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C13H26O6/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h14H,4-11H2,1-3H3
InChIKey
KSXVEOLRERRELV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Intermediate in the synthesis of a spacer for combinatorial chemistry
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113, 379-379 (2001)