902578
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
≥95%
Synonym(e):
tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, HO-PEG6-CO-OtBu
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n/D 1.454
Dichte
1.068
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C19H38O9/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h20H,4-17H2,1-3H3
InChIKey
VGGDPFAYSOSIOK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Maleimide-oligo(ethylene glycol) Derivatives of Camptothecin as Albumin-Binding Prodrugs: Synthesis and Antitumor Efficacy
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)