Merck
808350
Sigma-Aldrich
TokeOni
Synonym(e):
2-[(1E,3E)-4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadien-1-yl]-4,5-dihydro-(4S)-4-thiazolcarbonsäure-Hydrochloridsalz, AkaLumine-HCl, Lösliches Luciferin zur NIR-Emission
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19ClN2O2S · xHCl
Molekulargewicht:
338.85 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Qualitätsniveau
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(C)C1=CC=C(/C=C/C=C/C2=N[C@@H](C(O)=O)CS2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C16H18N2O2S.ClH/c1-18(2)13-9-7-12(8-10-13)5-3-4-6-15-17-14(11-21-15)16(19)20;/h3-10,14H,11H2,1-2H3,(H,19,20);1H/b5-3+,6-4+;/t14-;/m1./s1
InChIKey
PZCNKVAGZCXXHX-SSRSOBHISA-N
Allgemeine Beschreibung
  • Luciferin ist ein Oberbegriff für in Organismen vorkommende lichtemittierende Verbindungen, die Biolumineszenz erzeugen.
  • TokeOni ist ein neuartiges Analogon von Luciferin zur Nahinfrarot(NIR)-Emission mit einem Lumineszenz-Peak bei 670–680 nm und einem Peak-Bereich in der NIR-Region.
  • TokeOni weist im Vergleich zu freiem HCl (0,2 mg/mL) eine erhöhte Löslichkeit von >10 mg/mL auf.
Anwendung
  • Bioimaging.
  • In-vivo-Bildgebung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Development of simple firefly luciferin analogs emitting blue, green, red and near-infrared biological window light.
Satoshi I, et al.
Tetrahedron, 69(19), 3847-3856 (2013)
Synthesis and luminescence properties of biphenyl-type firefly luciferin analogs with a new, near-infrared light-emitting bioluminophore.
Chihiro M, et al.
Tetrahedron, 69(46), 9726-9734 (2013)
Gi Bum Kim et al.
Cell, 179(1), 251-267 (2019-09-21)
In situ transgenesis methods such as viruses and electroporation can rapidly create somatic transgenic mice but lack control over copy number, zygosity, and locus specificity. Here we establish mosaic analysis by dual recombinase-mediated cassette exchange (MADR), which permits stable labeling