Merck
392197
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-2,2′-dicarbocyaniniodid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
263-265 °C (lit.)
λmax
707 nm
SMILES String
[I-].CCN1\C(=C\C=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C27H27N2.HI/c1-3-28-24(20-18-22-12-8-10-16-26(22)28)14-6-5-7-15-25-21-19-23-13-9-11-17-27(23)29(25)4-2;/h5-21H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ZFYDGPJXMYCXNV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1