Merck
805491
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(piperidine-1-sulfonyl)anilino(oxo)acetic acid
Synonym(e):
[(2-Fluoro-6-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl)carbamoyl]formic acid, [(2-Fluoro-6-(piperidine-1-sulfonyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15FN2O5S
Molekulargewicht:
330.33
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
SMILES String
O=S(N1CCCCC1)(C2=CC=CC(F)=C2NC(C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H15FN2O5S/c14-9-5-4-6-10(11(9)15-12(17)13(18)19)22(20,21)16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-8H2,(H,15,17)(H,18,19)
InChIKey
WFXNBMKFCASFSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)