Merck
793329
Sigma-Aldrich
Biotin-benzyl-tetrazine
95%
Synonym(e):
Biotin-benzyl-tetrazine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23N7O2S
Molekulargewicht:
413.50
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCC[C@@H](SC1)[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)NCC(C=C3)=CC=C3C4=NN=CN=N4
InChI
1S/C19H23N7O2S/c27-16(4-2-1-3-15-17-14(10-29-15)23-19(28)24-17)20-9-12-5-7-13(8-6-12)18-25-21-11-22-26-18/h5-8,11,14-15,17H,1-4,9-10H2,(H,20,27)(H2,23,24,28)/t14-,15?,17-/m1/s1
InChIKey
GBJXXSUDJUYIIH-XZDBBAETSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2