Wichtige Dokumente
456195
1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan
90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
Dichte
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)