Wichtige Dokumente
790575
(2-Boc-amino)ethyl methacrylate
99% (GC)
Synonym(e):
2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]ethyl ester, BOC protected aminoethyl methacrylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-84 °C
SMILES String
C=C(C)C(OCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-8(2)9(13)15-7-6-12-10(14)16-11(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3,(H,12,14)
InChIKey
HZWCSJMONGVKJV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)