Merck
778451
Sigma-Aldrich
L-Cystein -hydrochlorid Monohydrat
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science, 98.5-101.0%
Synonym(e):
Cysteine hydrochloride monohydrate, Cysteine monohydrate hydrochloride
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.63
Beilstein:
5158059
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science
Qualitätsniveau
Assay
98.5-101.0%
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]/D 5.7 to 6.8°
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Verunreinigungen
≤0.2% any ninhydrin positive substance each (total ≤1.0%)
≤0.5% ninhydrin positive substances: impurity A
≤200 ppm ammonium
Glührückstand
≤0.1%
Verlust
8-12% loss on drying
Löslichkeit
water: 100 mg/mL at 25 °C
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.030%
Kationenspuren
Fe: ≤10 ppm
Eignung
clear, colorless for appearance of solution
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChIKey
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird aus FERMOPURE® Material von Wacker bezogen, jedoch nur zur Verwendung in der Forschung und Entwicklung – nicht bei Arzneimitteln, im Haushalt oder für andere Zwecke – verkauft.
Anwendung
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat kann bei der Synthese von Protein-Photovernetzern auf Basis von 2-Aryl-5-carboxytetrazol und Zn2+-dotierten nicht linearen optischen Kristallen unter Anwendung der konventionellen Methode zum langsamen Verdampfen von Lösungen eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA-Glutamat-Rezeptorantagonist
Rechtliche Hinweise
FERMOPURE is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis and characterisation of transition metal doped l-cysteine hydrochloride monohydrate single crystal by conventional and unidirectional method and its comparative study
Ramachandra RK, et al.
Materials Research Innovations, 20(7), 538-544 (2016)
Genetic encoding of 2-aryl-5-carboxytetrazole-based protein photo-cross-linkers
Tian Y and Lin Q
Chemical Communications (Cambridge, England), 54(35), 4449-4452 (2018)
Gerdt Müller et al.
Biotechnology for biofuels, 8, 187-187 (2015-11-27)
The emerging bioeconomy depends on improved methods for processing of lignocellulosic biomass to fuels and chemicals. Saccharification of lignocellulose to fermentable sugars is a key step in this regard where enzymatic catalysis plays an important role and is a major
Qinjian Zhao et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 10(3), 734-739 (2013-12-05)
Cryo-transmission electron microscopy (cryoTEM) is a powerful characterization method for assessing the structural properties of biopharmaceutical nanoparticles, including Virus Like Particle-based vaccines. We demonstrate the method using the Human Papilloma Virus (HPV) VLPs in GARDASIL®. CryoTEM, coupled to automated data
Edward T Chouchani et al.
Nature medicine, 19(6), 753-759 (2013-05-28)
Oxidative damage from elevated production of reactive oxygen species (ROS) contributes to ischemia-reperfusion injury in myocardial infarction and stroke. The mechanism by which the increase in ROS occurs is not known, and it is unclear how this increase can be