Merck
A9758
Sigma-Aldrich
ACES
≥99.0% (titration)
Synonym(e):
2-[(2-Amino-2-oxoethyl)azaniumyl]ethansulfonat, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethan-1-sulfonsäure, N-(Carbamoylmethyl)-2-amino-ethansulfonsäure, N-(Carbamoylmethyl)-taurin, N-(2-Acetamido)-2-amino-ethansulfonsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.20
Beilstein:
2253770
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (titration)
Form
crystalline powder
pH-Wert
3.0-4.5
Nützlicher pH-Bereich
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp (Schmelzpunkt)
>220 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 0.523 g/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChIKey
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES) ist ein zwitterionischer Puffer, der in der biochemischen und molekularbiologischen Forschung verwendet wird. MES gehört zu den Goods-Puffern mit einem pH-Bereich von 6,15–8,35. Der bevorzugte Bereich des ACES-Puffers in wässriger Lösung ist 6,1–7,5.
Anwendung
ACES wird verwendet:
  • als Bestandteil von gepuffertem Holzkohle-Hefeextrakt (BYCE)-Agar für die Plattierung von Bakterienkulturen und von gepuffertem Hefeextrakt (BYE)-Flüssigmedium für die Bakterienkultivierung
  • Untersuchung der Auswirkungen der pH-Verschiebung auf die thermische Inaktivierung von Bakteriensporen (Bacillus subtills)
  • als Puffersystem zur Untersuchung der Depolymerisation von Stärke durch α-Amylase unter hydrostatischem Druck
Es ist auch geeignet als Puffer für die Agarose- und Polyacrylamid-Gelelektrophorese, für die isoelektrische Fokussierung von Proteinen, für die Analyse von bakteriellen Autolysinen in einem diskontinuierlichen Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese-System (SDS-PAGE).
Sonstige Hinweise
Das Produkt ist nur für den Laborgebrauch bestimmt und eignet sich nicht für Arzneimittelanwendungen, den häuslichen Gebrauch oder sonstige Zwecke.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Shift of pH-value during thermal treatments in buffer solutions and selected foods
Reineke K, et al.
International journal of food properties (2011)
High-content assay to measure mitochondrial function and bacterial vacuole size in infected human primary macrophages
Drame M, et al.
STAR protocols (2023)
Catalytic activity of $\beta$-amylase from barley in different pressure/temperature domains
Heinz V, et al.
Biotechnology Progress (2005)
P H Edelstein et al.
Journal of clinical microbiology, 31(12), 3329-3330 (1993-12-01)
Growth of Legionella spp. on buffered charcoal yeast extract medium supplemented with alpha-ketoglutarate and formulated with 3-(n-morpholino)propanesulfonic acid (MOPS), 3-(n-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonic acid (MOPSO), or n-(2-acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid (ACES) buffer was similar. With three exceptions, growth was no different in buffered yeast extract
D J Chappell
Clinical chemistry, 31(8), 1384-1386 (1985-08-01)
The hereditary deficiency variants of alpha 1-antitrypsin that are associated with diseases such as emphysema are usually identified by use of isoelectric focusing on polyacrylamide gels. Agarose is a simpler, faster, safer, and more reliable medium for this, but resolution