Wichtige Dokumente
777188
12-Pentafluorophenoxydodecylphosphonic acid
99% (GC)
Synonym(e):
P-[12-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)dodecyl]phosphonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
80-85 °C
SMILES String
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCOc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C18H26F5O4P/c19-13-14(20)16(22)18(17(23)15(13)21)27-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-28(24,25)26/h1-12H2,(H2,24,25,26)
InChIKey
ULXYEINUTVZCLX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?