Wichtige Dokumente
772518
3-Brom-5-fluorpyridin-2-carbonsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-133 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-3(8)2-9-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
JNOJGNTXRVBLGR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)