Wichtige Dokumente
SIK7112-10
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
InChIKey
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)