Merck
772623
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
98%
Synonym(e):
4,4,4-Trifluoro-n-butanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7F3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.343
bp
123-127 °C/760 mmHg
Dichte
1.212 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OCCCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,1-3H2
InChIKey
VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.1 °F
Flammpunkt (°C)
50.6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)