Merck
C112208
Sigma-Aldrich
Cyclopentanol
99%
Synonym(e):
1-Cyclopentanol, Cyclopentylalkohol, Hydroxycyclopentan
About This Item
Lineare Formel:
C5H9OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
Beilstein:
1900556
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−19 °C (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 20 °C
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
InChIKey
XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Cyclopentanol kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • als Alkylierungsmittel bei der Herstellung von alkylierten aromatischen Verbindungen über die Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktion unter Verwendung eines Fe3+-Montmorillonit-Katalysators.
  • als Reaktant bei der Acylierung von Alkoholen mit einem Säureanhydrid oder Säurechlorid.
  • als Substrat bei der Synthese von polyzyklischem Flugzeugtreibstoff mit hoher Dichte durch die Guerbet-Reaktion.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fatty acid signalling in plants and their associated microorganisms.
E E Farmer
Plant molecular biology, 26(5), 1423-1437 (1994-12-01)
Daisuke Yamashita et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(8), 1404-1406 (2008-12-05)
No bones about it: (-)-Norzoanthamine, a promising candidate for an anti-osteoporotic drug, was the target of a total synthesis (see scheme). The final bisaminal formation with AcOH/H(2)O gave the DEFG ring, while the cyclization precursor was prepared by installing the
Hiroaki Iwaki et al.
Applied and environmental microbiology, 68(11), 5671-5684 (2002-10-31)
Cyclopentanone 1,2-monooxygenase, a flavoprotein produced by Pseudomonas sp. strain NCIMB 9872 upon induction by cyclopentanol or cyclopentanone (M. Griffin and P. W. Trudgill, Biochem. J. 129:595-603, 1972), has been utilized as a biocatalyst in Baeyer-Villiger oxidations. To further explore this
José Barluenga et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(27), 7225-7235 (2006-08-24)
The one-pot sequential reaction of a chromium alkoxycarbene complex, a ketone or ester lithium enolate, and allylmagnesium bromide enabled the selective synthesis of novel diastereomerically pure pentasubstituted cyclopentanols or tetrasubstituted 1,4-cyclohexanediols, depending on the degree of substitution at the Cbeta
S Dallet et al.
Biochimica et biophysica acta, 1294(1), 15-24 (1996-05-02)
A comparison between the pressure effects on the catalysis of Thermoanaerobium brockii alcohol dehydrogenase (TBADH: a thermostable tetrameric enzyme) and yeast alcohol dehydrogenase (YADH: a mesostable tetrameric enzyme) revealed a different behaviour. YADH activity is continuously inhibited by an increase