Merck
772135
Sigma-Aldrich
Phenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D -48.0°, c = 0.5% in methanol
mp (Schmelzpunkt)
93-98 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
OVLYAISOYPJBLU-IIRVCBMXSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)