Merck
104477
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucosetetraacetat
97%
Synonym(e):
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20O9S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +5.8°, c = 2.2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
115-117 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18/h10-14,24H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChIKey
SFOZKJGZNOBSHF-RGDJUOJXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)