Wichtige Dokumente
769789
Resomer® RG 757 S, Poly(DL-lactid-co-glycolid)
ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25
Synonym(e):
Resomer® RG 757 S, PLGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
amorphous
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 75:25
Viskosität
0.9-1.3 dL/g
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChIKey
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)