Merck
745413
Sigma-Aldrich
Potassium benzyl cyanocarbamate
Synonym(e):
Looper Reagent, Potassium N-cyanocarbamic acid, phenylmethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7KN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
228-232 °C
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
[K]N(C#N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2.K/c10-7-11-9(12)13-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
HZBHQPNPJVDRMR-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
In tandem with TMSCl, product generates an in situ N-silylcarbodiimide that rapidly guanylates a variety of amines at room temperature.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Looper; R. E.;
The Journal of Organic Chemistry, 76, 6957-6957 (2011)