Wichtige Dokumente
759864
1,2-Difluorobenzene-d4
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(F)=C1F
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
GOYDNIKZWGIXJT-RHQRLBAQSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)