Wichtige Dokumente
606073
Fumarsäure-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in Japan
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
299-300 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
OC(=O)\[13CH]=[13CH]\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-GXMZHNCCSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)