Merck
749079
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
cis-9-Octadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5, Elainic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
liquid
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Dichte
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-TWKVKCSCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)