Merck
490431
Sigma-Aldrich
Ölsäure-13C18
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonym(e):
13C-markierte Ölsäure, Elainsäure-13C18, Ölsäure-ul-13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(13CH2)713CH=13CH(13CH2)713CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13.4 °C (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C
Format
neat
Massenverschiebung
M+18
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]\[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=[13C](/[H])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-IGBBIXMTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ölsäure-13C18 ist eine 13C-markierte Fettsäure. Die Disposition von 13C18 -Ölsäure nach intravenöser und oraler Verabreichung in vivo wurde mittels Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie bestimmt.
Anwendung
Ölsäure-13C18 wurde für die Herstellung von stabilen, isotopenmarkierten Fettsäuremischungen verwendet. Ebenso wurde sie bei der Isotopenmarkierung von Triglyceriden (TG) in HepG2-Hepatomzellen eingesetzt.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Qualität
Dieses Produkt kann als analytischer Standard verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jenson Qi et al.
Journal of lipid research, 53(6), 1106-1116 (2012-04-12)
Diacylglycerol acyltransferase (DGAT) catalyzes the final step in triglyceride (TG) synthesis. There are two isoforms, DGAT1 and DGAT2, with distinct protein sequences and potentially different physiological functions. To date, the ability to determine clear functional differences between DGAT1 and DGAT2
Zhiqi Zhang et al.
Journal of animal science and biotechnology, 5(1), 29-29 (2014-07-02)
Fatty acid (FA) composition is the most important parameter affecting the flavor and nutritional value of the meat. The final and the only committed step in the biosynthesis of triglycerides is catalyzed by diacylglycerol acyltransferase 2 (DGAT2). The role of
David G McLaren et al.
Analytical chemistry, 85(13), 6287-6294 (2013-05-15)
We have previously reported on a liquid chromatography-mass spectrometry method to determine the disposition of [(13)C18]-oleic acid following intravenous and oral administration in vivo. This approach has enabled us to study a variety of aspects of lipid metabolism including a
Soudabeh Imanikia et al.
Cell reports, 28(3), 581-589 (2019-07-18)
The endoplasmic reticulum unfolded protein response (UPRER) is a cellular stress response that maintains homeostasis within the secretory pathway, regulates glucose and lipid metabolism, and influences longevity. To ask whether this role in lifespan determination depends upon metabolic intermediaries, we