Wichtige Dokumente
748927
Diethyl carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCO[13C](=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
InChIKey
OIFBSDVPJOWBCH-HOSYLAQJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
77.0 °F
Flammpunkt (°C)
25 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?