Wichtige Dokumente
658634
Ethylencarbonat-13C
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O=[13C]1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i3+1
InChIKey
KMTRUDSVKNLOMY-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
289.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
143 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)