Wichtige Dokumente
747939
Indiumzinnoxid
≥99.5% trace metals basis, 18 nm particle size (SEM), 20 wt. % in H2O
Synonym(e):
ITO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% trace metals basis
Form
dispersion
Zusammensetzung
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Konzentration
20 wt. % in H2O
Partikelgröße
18 nm (SEM)
mp (Schmelzpunkt)
1910 °C (lit.)
Dichte
1.1682 g/mL at 25 °C
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChIKey
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- transparent electrodes
- the formation of conductive paper and organic contaminants
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites
- electrochromic materials and in biomedical applications
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?