Merck
473677
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrol
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
Synonym(e):
AM-Polystyrol, Benzylamin polymer gebunden, Poly-(styrol-co--divinylbenzol), aminomethyliert, Poly-(styrol-co-vinylbenzylamin-co-divinylbenzol), Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, aminomethyliert
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13102026
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
2 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
4.0 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1