Merck
742279
Sigma-Aldrich
(2S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidin
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidin, (S,S)-2,2′-Bipyrrolidinyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.23
Beilstein:
5376256
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1C(CCC1)C2NCCC2
InChI
1S/C8H16N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h7-10H,1-6H2
InChIKey
NQHVTVSAFRAXPA-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)