Merck
742155
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-2,2′-Bipyrrolidin
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidin, (R,R)-2,2′-Bipyrrolidinyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.23
Beilstein:
5376257
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1[C@H](CCC1)[C@@H]2NCCC2
InChIKey
NQHVTVSAFRAXPA-HTQZYQBOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)