Merck
741833
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-5,5-d2
97 atom % D (partial deuteration at C4), 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
NH2CONHCD2(CH2)2CH(NH2)COOH
Molekulargewicht:
177.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97 atom % D (partial deuteration at C4)
Assay
97% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(CC[C@H](N)C(O)=O)NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i3D2
InChIKey
RHGKLRLOHDJJDR-XHNVGKFISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Arif Yurdagul et al.
Cell metabolism, 31(3), 518-533 (2020-02-01)
Continual efferocytic clearance of apoptotic cells (ACs) by macrophages prevents necrosis and promotes injury resolution. How continual efferocytosis is promoted is not clear. Here, we show that the process is optimized by linking the metabolism of engulfed cargo from initial