900595
L-Arginine-5-13C,4,4,5,5-d4 hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
OC([C@@H](N)CC([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])NC(N)=N)=O.[H]Cl
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)