Wichtige Dokumente
736139
L-Arginine-α-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
226-230 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl.NC(=N)NCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1;
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-OMEWPDABSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)