Merck
609080
Sigma-Aldrich
L-Arginin-(guanidinimino-15N2) -hydrochlorid
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-(guanidineimino-15N2), 15N Labeled L-arginine hydrochloride
About This Item
Lineare Formel:
H215NC(15NH)NH(CH2)3C(NH2)CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Optische Aktivität
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
226-230 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)