Wichtige Dokumente
711055
L-Arginin-1,2-13C2
99 atom % 13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
226-230 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl.N[13C@@H](CCCNC(N)=N)[13C](O)=O
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)