Wichtige Dokumente
734616
Hexa(ethylenglykol)dithiol
>97%, cross-linking reagent thiol reactive
Synonym(e):
Polyethylene glycol, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-dithiol, Tetraethylene glycol di(ethanediol)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Hexa(ethylenglykol)dithiol, >97%
Qualitätsniveau
Assay
>97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Brechungsindex
n20/D 1.495
Dichte
1.113 g/mL at 25 °C
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCCOCCOCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C12H26O5S2/c18-11-9-16-7-5-14-3-1-13-2-4-15-6-8-17-10-12-19/h18-19H,1-12H2
InChIKey
DMHSDYYORJTHAS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?