Merck
731625
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethene
97%
Synonym(e):
(E)-1,2-Bis(tributylstannyl)ethane, (E)-1,2-Bis(tributylstannyl)ethylene, (E)-1,2-Bis(tributyltin)ethylene, (E)-1,2-Ethenediylbis[tributylstannane], (E)-Bis(tributylstannyl)ethene, 1,2-Ethenediylbis[tributylstannane], trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethylene, trans-Bis(tributylstannyl)ethene, trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H56Sn2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.502
Dichte
1.132 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2H2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;1-2H;;
InChIKey
VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
trans-1,2-Bis(tributylstannyl)ethene can be used to prepare:
  • Polyarylenevinylene polymers having triphenylamine core moieties.
  • Two (E)-2-(2-(thiophen-2-yl)vinyl)thiophen based copolymers through Pd-catalyzed Stille coupling reaction.
  • Vinylstannanes by reacting with aryl halides, which in turn can be used in the synthesis of substituted pyridines.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A novel strategy for the synthesis of 2-arylpyridines using one-pot 6π-azaelectrocyclization
Kobayashi T, et al.
Tetrahedron Letters, 49(28), 4349-4351 (2008)
Tuning optical and electronic properties of poly (4, 4′-triphenylamine vinylene) s by post-modification reactions
Grigoras M, et al.
Dyes and Pigments, 113, 227-238 (2015)
Synthesis, characterization, and field-effect properties of (E)-2-(2-(thiophen-2-yl) vinyl) thiophen-based donor-acceptor copolymers
Wang L, et al.
Polymer, 68, 302-307 (2015)
Brigitte Holzer et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(13), 2869-2882 (2019-11-16)
A reliable synthetic protocol toward a series of fused chalcogenopheno[1]benzochalcogenophene (CBC) building blocks was developed based on a Fiesselmann reaction. The obtained CBC units were applied in McMurry and Stille coupling reactions toward symmetric regioisomeric ene-linked dimers. These π-conjugated compounds